D-Glucoronic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43961.0025EA 181 EUR
8.43961.0025 8.43961.0010
D-Glucoronic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Kaava: C₆H₁₀O₇
MW: 194,139 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00166981
CAS-numero: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 159 - 161 °C
Hill Formula C6H10O7
Molar Mass 194,14 g/mol
HS Code 2932 99 00
Melting Point 160...164 °C
Solubility Soluble at 20 °C
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) passes test