Petrolieetteri, 35…60 °C, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Vaara
|
9268-09EA
0
EUR
9268-07
9268-09
9268-22
9268-03
9268-05
Petrolieetteri, 35…60 °C, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Petrolieetteri
Tiheys:
~0,68 kg (20 °C) Leimahduspiste: −18 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00081849 CAS-numero: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤0.001% |
ACS - Acidity | Passes Test |
ACS - Boiling Range(Lower) | 35 - 60 °C |
ACS - Boiling Range(Upper) | 35 - 60 °C |