(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2-enopyranoside syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18289.0001EA 99.3 EUR
8.18289.9999 8.18289.0001
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2-enopyranoside syntetiikkaan
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2-enopyranoside
Kaava: C₁₂H₁₈O₆
MW: 258,27 g/mol
MDL numero: MFCD01103303
CAS-numero: 3323-72-6
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 76 - 78 °C
Molar Mass 258.27 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Hill Formula C12H18O6
Storage +15...+25 °C
Assay (DSC) ≥99,0%
Specific rotation 105,0 - 107,0 °
Identity (IR) Passes test