Vanupuikot, puuvilla
Toimittaja: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
These cotton swabs are designed for cleaning hardly accessible areas on optical devices and smears in bacteriology.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Shaft/head Pituus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Cleaning swabs PP/cotton 150 mm 100 KOEH2-1017
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kahvan leveys 2,5 mm
Pään pituus 4 - 5,5 mm
Pään muoto Round
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm