  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Magnetic Beads
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/20/20236920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.01899.0050)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MAGPREP SILICA HS 1 * 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules. Sera-Mag SpeedBeads a...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Sera-Mag Oligo(dT)-Coated Magnetic Particles enable convenient mRNA isolation and extraction. Sera-Mag Oligo(dT) Magnetic Particles bind target mRNA t...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Streptavidin-Coated Magnetic Particles exhibit high affinity for biotinylated target molecules.
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Protein A Mag Sepharose™, Protein G Mag Sepharose™ and NHS Mag Sepharose™ are magnetic beads designed to simplify enrichment of target proteins by imm...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   His Mag Sepharose® excel is a magnetic immobilised metal ion affinity chromatography (IMAC) medium pre-charged with nickel ions that are strongly boun...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   For small scale purification and expression screening of antibodies or histidine tagged proteins.
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Streptavidin Mag Sepharose™, 5×1 ml 10% medium slurry
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 25
  1  2  3  4  Seuraava 