Hait: Cloning Buffers
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (E522-100ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (J614-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cloning Buffer, SM BUFFER
UOM: 1 * 500 mL
Sertifikaatit
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Ready to use Tris-EDTA buffer.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Tuoteluettelon nro: (E694-250ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
UOM: 1 * 250 mL
Tuoteluettelon nro: (E521-100ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Cloning Buffer, EDTA solution (0.5 M) for molecular biology
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Cloning Buffer, TE buffer (1X)
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-043)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: GET buffer (50 mM Glucose, 10 mM EDTA, 25 mM Tris HCl, pH 8,0) is used in effective plasmid miniprep.
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (R1021)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-014)
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
Kuvaus: EDTA is widely used for scavenging metal ion in biochemistry and molecular biology. Ion depletion is commonly used to deactivate metal-dependent enzym...
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom