Dikaliumperoksodisulfaatti ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Vaara
|
Synonyms:
Kaliumpersulfaatti
3238-08EA
0
EUR
3238-01
3238-05
EXPOJT3238-1
3238-08
Dikaliumperoksodisulfaatti ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dikaliumperoksodisulfaatti
White powder. Lot analysis on label.
Kaava:
K₂S₂O₈ MW: 270,32 g/mol Sulamispiste: 100 °C Tiheys: 2,477 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011386 CAS-numero: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,07825 |
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (K₂S₂O₈) (by gravimetry) | ≥99.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤2.000 ppm |