Brewers QCheck® Kit
Toimittaja: Döhler
710-1968EA 280 EUR
710-1968
Brewers QCheck® Kit
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine Prepared Media in Bottles
The Brewers QCheck® Kit sisältää käyttövalmiit elatusaineet, joilla voidaan yksinkertaisesti, nopeasti ja kattavasti tehdä mikrobiologinen laaduntarkastus oluenvalmistusprosessissa. Tämä kitti on erikoisesti tarkoitettu pienpanimoille, jotka haluavat aloittaa mikrobiologisen laaduntarkastuksen oluen laadun parantamiseksi. Kaikki mikrobiologiset löydökset voidaan helposti ja luotettavasti lukea elatusaineen värimuutoksesta, jopa ilman aikaisempaa kokemusta mikrobien viljelystä. Myöskään kitin käytössä ei tarvita laboratoriotarvikkeita. Niinpä Brewers QCheck® Kit mahdollistaa koko oluenpanoprosessin mikrobiologisen seurannan ja tarjoaa ensiaskeleen mikrobiologiseen laadunmääritykseen.
  • käyttövalmiit reagenssit ilman esivalmistelua
  • kaikki tarvittava samassa paketissa mukaan luettuna kuvitettu käyttöopas
  • helppo tulosten arviointi näkyvän värimuutoksen avulla
  • luotettavat tulokset huolellisesti testattujen ja optimoitujen elatusaineiden avulla
Toimitustiedot: LMC elatusaine vesianalyysiä varten, 2×250 ml säilytyspussissa; NBB®-B putket hiivan ja oluen analyysiin, 20×10 ml putkia laatikossa; NBB®-B-Am putket tuotannon hygieniakontrolliin täyttö- ja annostelulaitteissa 20×10 ml putkia laatikossa; steriilit pumpulipuikot näytteenottoa varten, 3×10 yksittäinpakattua puikkoa