VWR®, Yleiskäyttöinen astia, näyteastia, suora, kierrekorkki
Toimittaja: VWR
VWR®
216-1828EA 190 EUR
216-1828 216-1806 216-1805 216-1827 216-1826 216-1837 216-1836 216-1825 216-1809 216-1808 216-1829 216-1807 216-1830 216-1835 216-1824 216-1834 216-1823 216-1822
VWR®, Yleiskäyttöinen astia, näyteastia, suora, kierrekorkki
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PP, clear, with LDPE screw cap.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Available sterile or packed under aseptic conditions
  • Four volumes are available: 40, 60, 125 and 180 ml
Straight walled containers for sample collection, storage and transport. Twist closure with leakproof inner lip for quick opening and closing. Screw caps assembled.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.