Yleiskäyttöinen astia, näyteastia kierrekorkilla, STERILIN®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Sterilin™
SLIN190C/IRREA 194 EUR
SLIN190C/IRR SLIN190A/IRR SLIN190B/1 SLIN190A/1 215-1729 215-0318 215-0317 SLIN125AMWC 215-0319 215-0358 215-1756 215-1757 215-1779 215-0357 215-1765 215-0316 215-0315 215-1755 215-0320 215-1764 215-1772 215-0356 SLIN190AIW 215-1792
Yleiskäyttöinen astia, näyteastia kierrekorkilla, STERILIN®
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene containers with 60 to 250 ml capacities.
  • Aseptically manufactured
  • For in vitro use only
  • 215-0315, 215-0317 and 215-0319 product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Available with either plastic or metal flow seal caps.
Sertifikaatit: Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan