Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Supelco®
Toimittaja: Merck
Pikatestit visuaalisten värien vertailuun.
- Tulokset saadaan noin minuutissa
- Helppo käyttää
- Sovelluksen mukaiset mittausalueet
- Kannettava
- Saatavissa myös paljon edullisia täyttöpakkauksia
MColortest™ värikiekkokomparaattorilla (aikaisemmin nimellä Microquant®)
Testit soveltuvat erityisesti sameille ja värillisille vesille. Värivertailukiekko on käytännöllinen ja vankka väline luotettaviin mittauksiin kosteissakin ympäristöissä. Soveltuu suuriin ja keskisuuriin analysoitaviin pitoisuuksiin pullovesistä jätevesiin ja muihin teollisuuden vesianalyysitarpeisiin.
RP= Refill pack
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon tai värikiekon sekä selkeät käyttöohjeet.