Hand cleansing paste, Solopol® natural
Toimittaja: SC Johnson
Solopol® natural
EVON33456EA 130 EUR
EVON33456 EVON33282
Hand cleansing paste, Solopol® natural
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Solvent-free hand cleanser paste with scrubbing-agent for extra heavy-duty contamination from, for example, oils, greases, carbon black, graphite, metallic dust, lubricants. For use in general industrial environments.
  • Astopon® natural scrubbing agent gently removes contaminants without damaging the skin
  • Contains skin protectant Eucornol® and aloe vera
  • Formulation leaves hands feeling smooth and conditioned
  • Solvent-free, pH neutral to the skin
Sertifikaatit: EU Ecolabel
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan