Käsienpesuvaahdot, Solopol® GrittyFOAM
Toimittaja: SC Johnson
115-2087EA 193 EUR
115-2087
Käsienpesuvaahdot, Solopol® GrittyFOAM
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Medium heavy foam hand cleanser with scrubbing agent to remove medium to heavy contamination, e.g. oils, greases, carbon black, lubricants. For use in industrial environments.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan