Hand cleansing cream, Solopol® Lime
Toimittaja: SC Johnson
Solopol® Lime
EVONLIM4LTREA 156 EUR
EVONLIM4LTR EVONLIM2LT
Hand cleansing cream, Solopol® Lime
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Hand cleanser to remove medium to heavy soiling, synthetic and petroleum-based oils, greases and lubricants in industrial environments.
  • With Deb's patented combination of natural cornmeal and light lime extracts
  • Natural, non-abrasive and cornmeal scrubbers give a deep clean without damaging the skin or harming the environment
  • Contains glycerin and wheatgerm extract to moisturise and condition the skin
  • Petrolium solvent-free, silicone-free
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan