Suodattimet, membraanisuodattimet, tyyppi 113
Toimittaja: Sartorius
512-5112EA 170 EUR
512-5112 512-5310 512-5871 512-5311 512-5874 512-5510 512-5114 512-5312 512-5313 514-0752 512-5110 512-5111 514-0754 SART11305-13-N 512-5516 512-5714 512-5716 512-5915 512-5914 512-5116 512-5710 512-5314 512-5876 512-5875 512-5513 512-5315 512-5316 SART11305-100-N 512-5713 SART11306-293-N SART11342-142-N SART11301-100-N 512-5843 SART11302-90-G 512-2812 512-5842 SART11327-47-N 512-5917 512-5211 512-5212 512-5410 611-0677 512-5411 512-5213 SART11301-70-G 512-5214 512-5412 611-0675 512-5210 512-5615 SART11304-293-N 512-5611 512-5215 512-5413 512-5216 512-5414 SARP11302-142-G 512-5415 512-5416 512-5614 SART11342-90-G SART11304-142-N SART11304-100-G 512-5861 512-5863 512-5862 SART11306-100-N 512-5864 SART11327-25-N SART11305-47-ACN
Suodattimet, membraanisuodattimet, tyyppi 113
Suodattimet Membraanisuodattimet
Hydrofiilinen selluloosanitraattimembraani. Näytteiden esikäsittelyyn, hiukkastestaukseen ja kemotaksiaan.
Näytteiden esikäsittelyyn, hiukkastestaukseen ja kemotaksiaan.
* Steriili