Laatikot, kryolaatikot, PP
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
525-0973EA 55.1 EUR
525-0973
Laatikot, kryolaatikot, PP
Laatikot Kryogeenipullolaatikot
PP, with translucent lid.
  • Temperature resistant to -86 °C
  • Alphanumeric grid for easy sample management
  • Fits standard 76 mm ULT freezer racks
Designed for use with 5 ml conical centrifuge tubes.