Testipakkaukset tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Spectroquant®
1.09711.0001EA 134 EUR
1.09711.0001
Testipakkaukset tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Erittäin vakaat, käyttövalmiit ja helppokäyttöiset reagenssiseokset
  • Sopivan kyvettimuodon voi valita vapaasti mittausalueen mukaan
  • Säilyy jopa 3 vuotta huoneenlämmössä
  • AutoSelector-viivakooditunnisteella oikean menetelmän valitseminen käy automaattisesti
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.