Rikkihappo ≥96% typen määrittämiseen
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
85546.320EA 68.6 EUR
85546.320 85546.290
Rikkihappo ≥96% typen määrittämiseen
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: 330 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 10,38 °C
Tiheys: 1,84 kg/l
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm