Testipakkaukset, Nitriittitesti tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Spectroquant®
1.14776.0001EA 145 EUR
1.14776.0001 1.14776.0002 1.00609.0001 1.14547.0001
Testipakkaukset, Nitriittitesti tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Erittäin helppokäyttöiset, validoidut menetelmät
  • Useimpien testiparametrien tarvittavat analyysireagenssit ovat mukana kyveteissä
  • Pakkaus suojelee kyvettejä lämpötilanvaihteluilta ja kosteudelta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
  • Kyvetin viivakoodi varmistaa, että valittu analyysimenetelmä on oikea. Virheitä ei näin pääse sattumaan ja valmisteluaika lyhenee
Spectroquant®-reagenssitestipakkaukset
- Erittäin vakaat, käyttövalmiit ja helppokäyttöiset reagenssiseokset
- Sopivan kyvettimuodon voi valita vapaasti mittausalueen mukaan
- Säilyy jopa 3 vuotta huoneenlämmössä
- AutoSelector-viivakooditunnisteella oikean menetelmän valitseminen käy automaattisesti
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.