Palladium, musta ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
00659.06EA
3560
EUR
00659.06
00659.03
Palladium, musta ≥99.9% (metals basis)
Palladium
Kaava:
Pd MW: 106,420 g/mol Kiehumispiste: 3167 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1555 °C Tiheys: 12,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011167 CAS-numero: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,07121 |