Alumiinioksidi 20% in water, colloidal dispersion
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Alumina C
12733.4ZEA 356 EUR
12733.4Z 12733.A1
Alumiinioksidi 20% in water, colloidal dispersion
Alumiinioksidi
Applications: Effective in high temperature refractories as a stable binder
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1