Barium metaphosphate ≥90%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
22641.22EA 129 EUR
22641.22 22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Kaava: Ba(PO₃)₂
MW: 295,25 g/mol
Sulamispiste: 1560 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061417
CAS-numero: 13762-83-9
EINECS: 237-362-6
ADR: 6.1,III