Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
35445.04EA 276 EUR
35445.04 35445.02
Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Kaava: C₂₄H₂₀BLi.3C₄H₁₀O₂
MW: 596,531 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013311
CAS-numero: 75965-35-4
ADR: 4.1,III