Potassium hydrogen diiodate 0.025 N mittaliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
35600.K2EA 295 EUR
35600.K2
Potassium hydrogen diiodate 0.025 N mittaliuos
Potassium hydrogen diiodate
Kaava: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011400
CAS-numero: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II