Natriumammoniumvetyfosfaatti-4 H2O, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40320.A4EA 790 EUR
40320.A4 40320.36 40320.22
Natriumammoniumvetyfosfaatti-4 H2O, Reagent Grade
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Kaava: NaNH₄HPO₄·4H₂O
MW: 209,07 g/mol
Sulamispiste: 79 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,544
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066970
CAS-numero: 7783-13-3