Palladium 5% on alumina, tabletteja 3 mm
Toimittaja: Thermo Scientific
41825.06EA 229 EUR
41825.06 41825.14 41825.22
Palladium 5% on alumina, tabletteja 3 mm
Palladium
Applications: Hydrogen removal "getter"
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3