Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
42527.06EA 1770 EUR
42527.06 42527.01 42527.03
Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate
Kaava: H₂OsBr₆·xH₂O
Sulamispiste: Dec.
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863474
ADR: 8,III