Ground and waste water pollution standard solution 4, Specpure®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42579.AEEA 546 EUR
42579.AE
Ground and waste water pollution standard solution 4, Specpure®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Ympäristöanalytiikan standardit ja vertailumateriaalit
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD03792306