Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
42732.30EA 714 EUR
42732.30 42732.18
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Samarium cobalt
Kaava: CoSm
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02091682
CAS-numero: 12017-68-4
EINECS: 234-625-7
ADR: 4.1,III