Silikageeli 30% in ethylene glycol, colloidal dispersion
Toimittaja: Thermo Scientific
43093.A1EA 174 EUR
43093.A1 43093.A7
Silikageeli 30% in ethylene glycol, colloidal dispersion
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Tiheys: 1,3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9