Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44053.30EA 1540 EUR
44053.30 44053.18
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (metals basis)
Ammonium magnesium phosphate hydrate
Kaava: NH₄MgPO₄·xH₂O
MW: 137,32 g/mol (anhy)
Tiheys: 1,711
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050358
CAS-numero: 7785-21-9
EINECS: 232-075-2