Platina 5% in graphite Type 286
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44365.14EA 779 EUR
44365.14 44365.22 44365.06
Platina 5% in graphite Type 286
Platina
Applications: Material for gas sensors
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III