Palladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R58
Toimittaja: Thermo Scientific
45132.22EA 3560 EUR
45132.22 45132.14 45132.06
Palladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R58
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6