Alumiinioksidi, Drysphere® desiccant, with indicator 20%
Synonyms: Alumina C
46126.30EA 98 EUR
46126.30 46126.A1
Alumiinioksidi, Drysphere® desiccant, with indicator 20%
Alumiinioksidi
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kiehumispiste: 2980 °C
Sulamispiste: 2045 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6