Palladium 1% on carbon, rakeita, reduced
Toimittaja: Thermo Scientific
46462.36EA 3480 EUR
46462.36 46462.22 46462.14
Palladium 1% on carbon, rakeita, reduced
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420g,mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3