Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 1,000
Toimittaja: Thermo Scientific
46833.03EA 321 EUR
46833.03 46833.MD 46833.06
Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 1,000
Polyoxyethylene bis(amine)
Kaava: H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00132004
CAS-numero: 24991-53-5