Copper bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
47162.06EA 1210 EUR
47162.06 47162.MD 47162.03
Copper bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Copper bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Kaava: C₂CuF₆NO₄S₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23380170
CAS-numero: 291300-50-0
ADR: 8,III