Rauta(III)oksidi ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
47247.A1EA 1790 EUR
47247.A1 47247.30 47247.18
Rauta(III)oksidi ≥99.9% (metals basis)
Rauta(III)oksidi
Kaava: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Sulamispiste: 1565 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011008
CAS-numero: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2