Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
88938.09EA 98.7 EUR
88938.09 88938.18
Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Lithium trifluoroacetate monohydrate
Kaava: C₂F₃LiO₂·H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149663
CAS-numero: 2923-17-3
EINECS: 220-878-0
ADR: 6.1,II