Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A12304.14EA 1160 EUR
A12304.14 A12304.06 A12304.03
Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate
Kaava: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17
Sulamispiste: 80…83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052514
CAS-numero: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0