Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
A12421.14EA 359 EUR
A12421.14 A12421.06
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate 96%
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Kaava: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Kiehumispiste: 149…151 °C (30 mmHg)
Tiheys: 0,994
Leimahduspiste: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051913
CAS-numero: 3549-23-3
EINECS: 222-602-4