Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12834.30EA 159 EUR
A12834.30 A12834.0B
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate
Kaava: (NH₄)₂Cu(SO₄)₂·6H₂O
MW: 399,83 g/mol (291,75 anhy)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150440
CAS-numero: 13587-26-3