Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A17497.22EA 63.6 EUR
A17497.22 A17497.36
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Kaava: NH₄MgPO₄·6H₂O
MW: 245,41 g/mol (137,32 anhy)
Tiheys: 1,711
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150461
CAS-numero: 13478-16-5
EINECS: 232-075-2