Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B24393.18EA 85 EUR
B24393.18
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
Kaava: H₄CoNO₄P·H₂O
MW: 189,96 g/mol (171,94 anhy)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683114
CAS-numero: 16827-96-6
EINECS: 238-633-1