Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25351.14EA 1170 EUR
B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Kaava: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Kiehumispiste: 138…140 °C (3 mmHg)
Sulamispiste: 75…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010844
CAS-numero: 37622-90-5