(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25854.03EA 501 EUR
H25854.03 H25854.MD
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Kaava: C₅H₈F₃N
MW: 139,12 g/mol
Kiehumispiste: 110…112 °C
Sulamispiste: 27…31 °C
Leimahduspiste: 26 °C (79 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093766
CAS-numero: 119580-41-5
ADR: 4.1,III