tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26014.18EA
546
EUR
H26014.18
H26014.09
tert-Butyl-N-allylcarbamate 97%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Kaava:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol Kiehumispiste: 48…50 °C (1 mmHg) Sulamispiste: 34…39 °C Tiheys: 0,938 Leimahduspiste: 79 °C (175 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00191870 CAS-numero: 78888-18-3 |