Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26015.06EA 579 EUR
H26015.06
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Kaava: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Sulamispiste: 81…83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06658393
CAS-numero: 16801-63-1