(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26241.03EA 114 EUR
H26241.03 H26241.06
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) 97%
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Kaava: C₃₉H₃₂OP₂
MW: 578,62 g/mol
Sulamispiste: 224…228 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00233866
CAS-numero: 161265-03-8
EINECS: 605-249-4