4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27196.14EA 385 EUR
H27196.14 H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Kaava: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Sulamispiste: 58…60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00601365
CAS-numero: 21744-84-3